Documents
PHL80587
Epimedin B
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C38H48O19
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
808.78
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C38H48O19/c1-14(2)5-10-18-21(53-37-31(49)28(46)26(44)22(12-39)54-37)11-19(40)23-27(45)34(32(55-33(18)23)16-6-8-17(50-4)9-7-16)56-38-35(29(47)24(42)15(3)52-38)57-36-30(48)25(43)20(41)13-51-36/h5-9,11,15,20,22,24-26,28-31,35-44,46-49H,10,12-13H2,1-4H3/t15-,20+,22+,24-,25-,26+,28-,29+,30+,31+,35+,36-,37+,38-/m0/s1
Clé InChI
OCZZCFAOOWZSRX-LRHLXKJSSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable