P9144
Potassium bicarbonate
≥99.5%
Synonyme(s) :
Potassium hydrogen carbonate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.5%
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
Chaîne SMILES
[K+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable