NIST2806B
Medium test dust (MTD) in hydraulic fluid
NIST® SRM® 2806b
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Conditionnement
pkg of 2 x 400 mL
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Description générale
SRM 2806B_cert SRM 2806B _SDS
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
168.8 °F
Point d'éclair (°C)
76 °C