BCR457
Human thyroglobulin (Tg) (mass concentration)
BCR®, certified reference material
Synonyme(s) :
Thyroglobulin human
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
clinical
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Remarque sur l'analyse
BCR457