Key Documents
ARK2068
SAFC
Ciclonium bromide
Fabrication pharma
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H34BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.42
Code UNSPSC :
51172164
Niveau de qualité
InChI
1S/C22H34NO.BrH/c1-5-23(4,6-2)14-15-24-22(3,20-10-8-7-9-11-20)21-17-18-12-13-19(21)16-18;/h7-13,18-19,21H,5-6,14-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
BOCNKEKVCTZYIX-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable