90570
Triethyl(trifluoromethyl)silane
purum, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
(Trifluoromethyl)triethylsilane, Triethylsilyl trifluoromethane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Essai
≥98.0% (GC)
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.382 (lit.)
n20/D 1.382
pb
56-57 °C/60 mmHg (lit.)
Densité
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC[Si](CC)(CC)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H15F3Si/c1-4-11(5-2,6-3)7(8,9)10/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
ZHSKFONQCREGOG-UHFFFAOYSA-N
Application
- Trifluoromethylation of aryl iodides
- Trialkylsilylation reactions
- Used for deposition of perfluoro-methyl silica films
Autres remarques
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable