82514
Protein Hydrolysate Amicase®
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Peptone from casein, Amicase®, Case amino acids, Casein acid hydrolysate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine milk
Niveau de qualité
Forme
powder
Composition
total nitrogen (N), ≥13%
Dosage de l'azote
, ~0.3 AN:TN ratio
Impuretés
~5% water
Résidus de calcination
≤5%
Perte
≤11% loss on drying
pH
6-7 (2% in H2O)
Solubilité
H2O: 2%, clear, yellow
Application(s)
food and beverages
microbiology
Adéquation
Bacillus spp.
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Saccharomyces spp.
Staphylococcus spp.
Streptococcus spp.
coliforms
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.