Key Documents
75069
Supelco
2-(Octyloxy)benzonitrile
Selectophore, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
2-Cyanophenyl octyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H21NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.33
Numéro Beilstein :
4865692
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Gamme de produits
Selectophore
Pureté
≥99.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.506
Densité
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCOc1ccccc1C#N
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Autres remarques
Non-quenching plasticizer for optode membranes
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
D.B.Papkovsky et al.
Analytica Chimica Acta, 337, 201-201 (1997)