Documents
69945
Sigma-Aldrich
3-Morpholino-1,2-propanediol
technical, ~90% (GC)
Synonyme(s) :
3-(4-Morpholinyl)-1,2-propanediol, 3-Morpholin-4-ylpropane-1,2-diol, N -(2,3-Dihydroxypropyl)morpholine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.20
Numéro Beilstein :
107210
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Pureté
~90% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.493
Point d'ébullition
191 °C/30 mmHg (lit.)
Pf
37-38 °C (lit.)
Densité
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCC(O)CN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO3/c9-6-7(10)5-8-1-3-11-4-2-8/h7,9-10H,1-6H2
Clé InChI
VZBNUEHCOOXOHR-UHFFFAOYSA-N