Key Documents
64405
(R)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene
Synonyme(s) :
(3aR)-3,3a,4,5-Tetrahydro-3a-(2-propenyl)-2H-cyclopenta[b]furan
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.22