Principaux documents
60845
Millipore
Cobalt(II,III) oxide
puriss. p.a., for the determination of sulfur, ≥71% Co basis (KT)
About This Item
Formule linéaire :
~Co3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.80
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
Qualité
puriss. p.a.
for the determination of sulfur
Essai
≥71% Co basis (KT)
Impuretés
≤0.001% total of sulfur (S)
Pf
895 °C (dec.) (lit.)
Densité
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Cr: ≤10 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤200 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤1000 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤100 mg/kg
Chaîne SMILES 
O=[Co].O=[Co]O[Co]=O
InChI
1S/3Co.4O
Clé InChI
LBFUKZWYPLNNJC-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Long Ren et al.
Scientific reports, 5, 14229-14229 (2015-09-19)
New and novel 3D hierarchical porous graphene aerogels (HPGA) with uniform and tunable meso-pores (e.g., 21 and 53 nm) on graphene nanosheets (GNS) were prepared by a hydrothermal self-assembly process and an in-situ carbothermal reaction. The size and distribution of