45593
Nabam
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Disodium ethylenebis(dithiocarbamate)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Description
technical mixture
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
[Na]SC(=S)NCCNC(=S)S[Na]
InChI
1S/C4H8N2S4.2Na/c7-3(8)5-1-2-6-4(9)10;;/h1-2H2,(H2,5,7,8)(H2,6,9,10);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
UQJQVUOTMVCFHX-UHFFFAOYSA-L
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves