45489
Fenson
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
4-Chlorophenyl benzenesulfonate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Clc1ccc(OS(=O)(=O)c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H9ClO3S/c13-10-6-8-11(9-7-10)16-17(14,15)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H
Clé InChI
SPJOZZSIXXJYBT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>212.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 100 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?