Documents
37308
Sigma-Aldrich
(4S,5S)-(−)-4,5-Dihydro-4-methoxymethyl-2-methyl-5-phenyloxazole
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(4S,5S)-4-Methoxymethyl-2-methyl-5-phenyl-2-oxazoline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.25
Numéro Beilstein :
1214742
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Qualité
purum
Pureté
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D −115.0±2°, c = 10.5% in chloroform
Chaîne SMILES 
COC[C@@H]1N=C(C)O[C@H]1c2ccccc2
Autres remarques
Chiral acetimidate useful for the preparation of chiral β-substituted acids, aldehydes or alcohols
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
M. Whittaker et al.
Canadian Journal of Chemistry, 63, 2844-2844 (1985)
A.I. Meyers et al.
The Journal of Organic Chemistry, 44, 2250-2250 null