Principaux documents
36788
Sigma-Aldrich
4-(2,5-Diethoxy-4-nitrophenyl)morpholine
purum, ≥99.0% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H20N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.32
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Qualité
purum
Pureté
≥99.0% (GC)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
very deep yellow
Pf
137-141 °C (lit.)
137-141 °C
Chaîne SMILES 
CCOc1cc(c(OCC)cc1N2CCOCC2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N2O5/c1-3-20-13-10-12(16(17)18)14(21-4-2)9-11(13)15-5-7-19-8-6-15/h9-10H,3-8H2,1-2H3
Clé InChI
KNHGNICBXADRMC-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.