34183
(S)-3-Anilino-5-methyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
(5S)-5-Methyl-5-phenyl-3-(phenylamino)-2,4-imidazolidinedione, Fenamidone Metabolite
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
C[C@]1(NC(=O)N(Nc2ccccc2)C1=O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H15N3O2/c1-16(12-8-4-2-5-9-12)14(20)19(15(21)17-16)18-13-10-6-3-7-11-13/h2-11,18H,1H3,(H,17,21)/t16-/m0/s1
Clé InChI
KTUBSXMBPVHJQY-INIZCTEOSA-N
Application
Produits recommandés
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable