33966
Oxadiargyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
5-tert-Butyl-3-[2,4-dichloro-5-(2-propinyloxy)phenyl]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(C)(C)C1=NN(C(=O)O1)c2cc(OCC#C)c(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C15H14Cl2N2O3/c1-5-6-21-12-8-11(9(16)7-10(12)17)19-14(20)22-13(18-19)15(2,3)4/h1,7-8H,6H2,2-4H3
Clé InChI
DVOODWOZJVJKQR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Aqueous samples using magnetic micro-solid phase extraction (M-l-SPE) coupled to gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS).
- Environmental and agricultural samples using solid-phase microextraction fibers on stainless steel wire with gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges