Principaux documents
29062
Bis(1,5-cyclooctadiene)dirhodium(I) dichloride
Synonyme(s) :
1,5-Cyclooctadienerhodium(I) chloride dimer, Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer, Rhodium(I) chloride 1,5-Cyclooctadiene complex dimer
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H24Cl2Rh2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
493.08
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pf
~255 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Rh].Cl[Rh].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2