Documents
274046
Sigma-Aldrich
2′-Chloro-5′-methyl-4′-nitrobenzanilide
technical grade, 80%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CONHC6H2(Cl)(CH3)NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Pureté
80%
Pf
135 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H11ClN2O3/c1-9-7-12(11(15)8-13(9)17(19)20)16-14(18)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3,(H,16,18)
Clé InChI
FSQMLSBGODTGQF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable