Documents
24544
Seringue Hamilton®, série 800, aiguille soudée
805N, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
22s ga (bevel tip)
Description
Microliter
Caractéristiques
needle type N (cemented)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 84856
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
50 μL
Description générale
  • Mêmes performances de qualité que la série 700, avec des avantages supplémentaires
  • Long fourreau métallique amovible et facile à réparer
  • Axe du piston résistant à la courbure
  • Précision de ± 1 % du volume total
  • Limite de température: 50 °C pour les aiguilles scellées, 115 °C pour les aiguilles amovibles
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Application
It has been used in stripe assay to understand the attractive or repulsive activity of protein substrate fibronectin and leucine-rich transmembrane protein-2 (FLRT2) using dissociated Hippocampal neurons.
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Stripe Assay to Study the Attractive or Repulsive Activity of a Protein Substrate Using Dissociated Hippocampal Neurons
Yamagishi, Satoru, et al.
Journal of Visualized Experiments, 112, e54096-e54096 (2016)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)