20860
Cadion
for spectrophotometric det. of Cd, Ni, ≥98.0%
Synonyme(s) :
1-(4-Nitrophenyl)-3-(4-phenylazophenyl)triazene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (TLC)
≥98.0%
Forme
powder
Qualité
for spectrophotometric det. of Cd, Ni
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)\N=N\Nc2ccc(cc2)\N=N\c3ccccc3
InChI
1S/C18H14N6O2/c25-24(26)18-12-10-17(11-13-18)22-23-21-16-8-6-15(7-9-16)20-19-14-4-2-1-3-5-14/h1-13H,(H,21,22)/b20-19+
Clé InChI
SMMIDVLUFMPWFN-FMQUCBEESA-N
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)