Key Documents
17798
Sigma-Aldrich
Pongamol
purum, ≥97.0% (TLC)
Synonyme(s) :
1-(4-Methoxy-5-benzofuranyl)-3-phenyl-1,3-propanedione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.30
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Qualité
purum
Pureté
≥97.0% (TLC)
Pf
126-130 °C
Chaîne SMILES 
COc1c(ccc2occc12)C(=O)CC(=O)c3ccccc3
Autres remarques
Standard for determination of pongamol by reversed-phase HPLC
V.K. Gore et al.
Analytical Letters, 33, 337-337 (2000)