11686
S,S,S-Tris(2-ethylhexyl)phosphorotrithioate
Selectophore™
About This Item
Gamme de produits
Selectophore™
Chaîne SMILES
CCCCC(CC)CSP(=O)(SCC(CC)CCCC)SCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H51OPS3/c1-7-13-16-22(10-4)19-27-26(25,28-20-23(11-5)17-14-8-2)29-21-24(12-6)18-15-9-3/h22-24H,7-21H2,1-6H3
Clé InChI
ZYMYBLYKQDZTEH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges