Documents
09775
Sigma-Aldrich
Boc-Bpa-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Boc-4-benzoyl-L-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H23NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.41
Numéro Beilstein :
7256480
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥96.0% (HPLC)
Forme
crystalline
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Couleur
white
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO5/c1-21(2,3)27-20(26)22-17(19(24)25)13-14-9-11-16(12-10-14)18(23)15-7-5-4-6-8-15/h4-12,17H,13H2,1-3H3,(H,22,26)(H,24,25)/t17-/m0/s1
Clé InChI
HIQJNYPOWPXYIC-KRWDZBQOSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable