06755
Isobutylamine
analytical standard
Synonyme(s) :
1-Amino-2-methylpropane
About This Item
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤1.0% water
Indice de réfraction
n20/D 1.396-1.398
n20/D 1.397 (lit.)
pb
64-71 °C (lit.)
Pf
−85 °C (lit.)
Densité
0.736 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
15.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-9 °C - closed cup