03473
Poly(éthylène glycol)
analytical standard, for GPC, 40,000 certified according to DIN
Synonyme(s) :
PEG
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
for GPC
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Poids mol.
Mn ~36500
Mp ~40000
Mw ~41500
Mw/Mn
~1.15
Chaîne SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
281.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138.6 °C - closed cup