00733
Ethyl decanoate
analytical standard
Synonyme(s) :
Capric acid ethyl ester, Ethyl caprate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Densité de vapeur
6.9 (vs air)
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤0.3% water
Indice de réfraction
n20/D 1.423-1.427
n20/D 1.425 (lit.)
Point d'ébullition
245 °C (lit.)
Densité
0.864 g/cm3
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h3-11H2,1-2H3
Clé InChI
RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup