Key Documents
00660585
Vitexine-2-O-rhamnoside
primary reference standard
Synonyme(s) :
2-O-Rhamnosylvitexine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H30O14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
578.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
HWI
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2c3c(O)cc(O)c4C(=O)C=C(Oc34)c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H30O14/c1-9-19(33)21(35)23(37)27(38-9)41-26-22(36)20(34)16(8-28)40-25(26)18-13(31)6-12(30)17-14(32)7-15(39-24(17)18)10-2-4-11(29)5-3-10/h2-7,9,16,19-23,25-31,33-37H,8H2,1H3/t9-,16+,19-,20+,21+,22-,23+,25-,26+,27-/m0/s1
Clé InChI
LYGPBZVKGHHTIE-HUBYJIGHSA-N
Description générale
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
HPTLC fingerprinting enables rapid identification of passion flower with related reference materials.