Principaux documents
00166
Supelco
Eschka′s Reagent
for sulfur determination in carbon, 38-42% (Mg, complexometric)
Synonyme(s) :
Magnesium oxide – sodium carbonate 2:1
About This Item
Formule linéaire :
2MgO · Na2CO3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Pureté
38-42% (Mg, complexometric)
Forme
powder
Qualité
for sulfur determination in carbon
Impuretés
magnesium oxide
≤0.0005% total of sulfur (S)
Perte
≤0.5% loss on drying, 105 °C
Traces de cations
Ba: ≤10 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Application(s)
forensics and toxicology
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].O=[Mg].O=[Mg].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2Na.2O/c2-1(3)4;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;;;;/q;;;2*+1;;/p-2
Clé InChI
GANAIKRVCIWEMO-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable