13-0730
Hexamethylenediamine
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonyme(s) :
1,6-Diaminohexane, 1,6-Hexanediamine, HMDA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
4 (vs air)
Pureté
≥98.0%
Forme
solid
Limite d'explosivité
6.3 %
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
pH
12.4 (25 °C, 100 g/L)
Pf
42-45 °C (lit.)
Densité
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NCCCCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2
Clé InChI
NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
80 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges