05-6020
Copper(II) nitrate trihydrate
SAJ special grade, 77.0-80.0% anhydrous basis
Synonyme(s) :
Cupric nitrate trihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Pureté
77.0-80.0% anhydrous basis
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
O.O.O.[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3.3H2O/c;2*2-1(3)4;;;/h;;;3*1H2/q+2;2*-1;;;
Clé InChI
SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable