Key Documents
03-2710
Sigma-Aldrich
Bispyrazolone
JIS special grade, ≥97.0%
Synonyme(s) :
3,3′-Dimethyl-1,1′-diphenyl-(4,4′-bi-2-pyrazoline)-5,5′-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H18N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.38
Numéro Beilstein :
572787
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Qualité
JIS special grade
Pureté
≥97.0%
Forme
powder
Disponibilité
available only in Japan
Chaîne SMILES 
CC1=NN(c2ccccc2)C(=O)C1C3C(C)=NN(c4ccccc4)C3=O
InChI
1S/C20H18N4O2/c1-13-17(19(25)23(21-13)15-9-5-3-6-10-15)18-14(2)22-24(20(18)26)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-18H,1-2H3
Clé InChI
FORCWSNQDMPPOC-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves