03-0240
Barium chloride dihydrate
JIS special grade, ≥99.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Pureté
≥99.0%
Forme
crystalline
Disponibilité
available only in Japan
pH
5.0-8.0 (25 °C, 50 g/L)
Chaîne SMILES
O.O.Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Clé InChI
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges