Principaux documents
RIEH04265896
Rieke Metals, Inc.
3-ISO-BUTOXY-4-FLUOROTHIOPHENOL
About This Item
Poids moléculaire :
200.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-fluoro-3-isobutoxybenzenethiol
Inchi Code
1S/C10H13FOS/c1-7(2)6-12-10-5-8(13)3-4-9(10)11/h3-5,7,13H,6H2,1-2H3
Clé InChI
ZATYNCCXLHAGKN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/NV04685