Principaux documents
RIE240871130
Rieke Metals, Inc.
2-(4-bromophenyl)ethyl cyclohexyl ketone
About This Item
Poids moléculaire :
295.22
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(4-bromophenyl)-1-cyclohexyl-1-propanone
Inchi Code
1S/C15H19BrO/c16-14-9-6-12(7-10-14)8-11-15(17)13-4-2-1-3-5-13/h6-7,9-10,13H,1-5,8,11H2
Clé InChI
GPLQQONKXJULSE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-1904-00