Principaux documents
RIE156331437
Rieke Metals, Inc.
3-(1,3-Dioxan-2-yl)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(1,3-dioxan-2-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H12O3/c12-8-9-3-1-4-10(7-9)11-13-5-2-6-14-11/h1,3-4,7-8,11H,2,5-6H2
Clé InChI
FZSFOZVMUJVWRM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/8589