Principaux documents
RIE156331311
Rieke Metals, Inc.
2',3'-dichloro-5-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)valerophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(2,3-dichlorophenyl)-5-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-1-pentanone
Inchi Code
1S/C17H22Cl2O3/c1-17(2)10-21-15(22-11-17)9-4-3-8-14(20)12-6-5-7-13(18)16(12)19/h5-7,15H,3-4,8-11H2,1-2H3
Clé InChI
GKVISQIMGMWRCF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/8552-4-0