Principaux documents
RIE156331295
Rieke Metals, Inc.
9-[3-(1,3-dioxan-2-yl)propionyl]phenanthrene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.39
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(1,3-dioxan-2-yl)-1-(9-phenanthryl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C21H20O3/c22-20(10-11-21-23-12-5-13-24-21)19-14-15-6-1-2-7-16(15)17-8-3-4-9-18(17)19/h1-4,6-9,14,21H,5,10-13H2
Clé InChI
YQOFECLBAMKMOH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/8548-2-0