Principaux documents
RIE156330372
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 5-oxoheptanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 5-oxoheptanoate
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-3-8(10)6-5-7-9(11)12-4-2/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
WLXRVSJEIILBSD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7587c