Principaux documents
RIE156330132
Rieke Metals, Inc.
3-Methyl-5-oxo-5-(2,4,6-trimethylphenyl)valeric acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.32
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-mesityl-3-methyl-5-oxopentanoic acid
Inchi Code
1S/C15H20O3/c1-9-5-11(3)15(12(4)6-9)13(16)7-10(2)8-14(17)18/h5-6,10H,7-8H2,1-4H3,(H,17,18)
Clé InChI
IJUODTUTUJVAFV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7280