Documents
RIE156329035
Rieke Metals, Inc.
4-Cyclobutyl-4-oxobutyric acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.18
Numéro MDL:
Iupac Name
4-cyclobutyl-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C8H12O3/c9-7(4-5-8(10)11)6-2-1-3-6/h6H,1-5H2,(H,10,11)
Clé InChI
YFJPWCSWYQDNGQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7084b