Key Documents
RIE156328658
Rieke Metals, Inc.
3'-Acetoxy-4-chlorobutyrophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.69
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(4-chlorobutanoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C12H13ClO3/c1-9(14)16-11-5-2-4-10(8-11)12(15)6-3-7-13/h2,4-5,8H,3,6-7H2,1H3
Clé InChI
GISMKOICDMQJSE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
liquid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6155c