Principaux documents
RIE156328476
Rieke Metals, Inc.
3'-chloro-5'-fluoro-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propiophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.68
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(3-chloro-5-fluorophenyl)-3-(3,4,5-trifluorophenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C15H9ClF4O/c16-10-5-9(6-11(17)7-10)14(21)2-1-8-3-12(18)15(20)13(19)4-8/h3-7H,1-2H2
Clé InChI
FWFAIDNCYQPOLM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-6100-51