Principaux documents
RIE156328364
Rieke Metals, Inc.
2',4'-dichloro-3-(3,5-dimethylphenyl)propiophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.22
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2,4-dichlorophenyl)-3-(3,5-dimethylphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C17H16Cl2O/c1-11-7-12(2)9-13(8-11)3-6-17(20)15-5-4-14(18)10-16(15)19/h4-5,7-10H,3,6H2,1-2H3
Clé InChI
HJEMZXKTLAQLQE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-3100-54