Principaux documents
RIE156328332
Rieke Metals, Inc.
3'-cyano-3-(3,5-dimethylphenyl)propiophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.34
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-[3-(3,5-dimethylphenyl)propanoyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C18H17NO/c1-13-8-14(2)10-15(9-13)6-7-18(20)17-5-3-4-16(11-17)12-19/h3-5,8-11H,6-7H2,1-2H3
Clé InChI
VGMDXSWBTXHCRE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-3100-09