Principaux documents
RIE156328128
Rieke Metals, Inc.
4'-bromo-3-(2,4-dimethylphenyl)propiophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(4-bromophenyl)-3-(2,4-dimethylphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C17H17BrO/c1-12-3-4-14(13(2)11-12)7-10-17(19)15-5-8-16(18)9-6-15/h3-6,8-9,11H,7,10H2,1-2H3
Clé InChI
HOMOEPVPSBGMKV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-2700-19