Principaux documents
RIE156327215
Rieke Metals, Inc.
4'-fluoro-3-phenylpropiophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(4-fluorophenyl)-3-phenyl-1-propanone
Inchi Code
1S/C15H13FO/c16-14-9-7-13(8-10-14)15(17)11-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,7-10H,6,11H2
Clé InChI
NSVLEVFNZSWFDB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-0100-23