Principaux documents
RIE156327198
Rieke Metals, Inc.
3'-Chloro-4'-fluoro-3-(4-fluorophenyl)propiophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.7
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(3-chloro-4-fluorophenyl)-3-(4-fluorophenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C15H11ClF2O/c16-13-9-11(4-7-14(13)18)15(19)8-3-10-1-5-12(17)6-2-10/h1-2,4-7,9H,3,8H2
Clé InChI
RZCBMJGAEZQBTF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Off-White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-2300-34