Principaux documents
RIE156327195
Rieke Metals, Inc.
3',5'-dimethyl-3-(4-fluorophenyl)propiophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.32
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3,5-dimethylphenyl)-3-(4-fluorophenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C17H17FO/c1-12-9-13(2)11-15(10-12)17(19)8-5-14-3-6-16(18)7-4-14/h3-4,6-7,9-11H,5,8H2,1-2H3
Clé InChI
WIKVQROEDJKGAI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-2300-31