Principaux documents
RIE156327068
Rieke Metals, Inc.
2-(3-Chlorophenyl)ethyl cyclopentyl ketone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.74
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(3-chlorophenyl)-1-cyclopentyl-1-propanone
Inchi Code
1S/C14H17ClO/c15-13-7-3-4-11(10-13)8-9-14(16)12-5-1-2-6-12/h3-4,7,10,12H,1-2,5-6,8-9H2
Clé InChI
WIWQKTYEGQBXTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Clear, colorless oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-2003-00